Documentos Principais
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O3Sb2
Número CAS:
Peso molecular:
291.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-175-0
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
13.3 hPa ( 660 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (bromometric)
Formulário
solid
potência
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
p.e.
1550 °C/1013 hPa
pf
656 °C (sublimed)
solubilidade
2.70 mg/L
densidade
5.4 g/cm3
densidade volumétrica
800‑1300 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
chave InChI
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1