Documentos Principais
1.07748
Supelco
Gel de sílica
for preparative layer chromatography
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Materiais
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 2.5 kg
técnica(s)
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho de partícula
5-40 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance: conforms
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addition.