1.07360
Pimaricin
for biochemistry
Sinônimo(s):
Pimaricin, Natamycin
Nível de qualidade
potência
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
>250 °C (decomposition)
solubilidade
0.1 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
for biochemistry
Aplicação
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
Nota de análise
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3