Documentos Principais
1.07293
Supelco
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
Sinônimo(s):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13N3O
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-452-3
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
forma
solid
potência
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
107-109 °C
solubilidade
56 g/L
densidade volumétrica
430 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
chave InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3