Key Documents
1.07257
Millipore
DL-Phenylalanine
for biochemistry
Sinônimo(s):
DL-Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, Phe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
205-756-7
Nível de qualidade
forma
solid
pf
271 °C (decomposition)
solubilidade
14.11 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation(α 20/D; 5 %; hydrochloric acid 1 mol/l): -0.1 to +0.1
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %