Key Documents
1.06223
Supelco
1-Naftol
GR for analysis
Sinônimo(s):
1-Naftol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-969-4
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
1.3 hPa ( 94 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
288 °C/1013 hPa
pf
94-96 °C
temperatura de transição
flash point 125 °C
solubilidade
0.1 g/L
densidade
1.28 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
chave InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (GC, % de área): ≥ 99,0% (a/a)
2-naftol (GC, % de área): ≤ 0,20% (a/a)
Naftaleno (GC, % de área): ≤ 0,20% (a/a)
Intervalo de fusão (limite inferior): ≥ 95 °C
Intervalo de fusão (limite superior): ≤ 97 °C
Água (K. F.): ≤ 0,20%
Identidade (IV): passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
Ferro (Fe): ≤ 0,001%
Cinza sulfatada: ≤ 0,05%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup