Documentos Principais
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
NACRES:
NC.01
Nível de qualidade
forma
liquid
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3