Documentos Principais
1.01546
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide
for electrophoresis, special grade for molecular biology
Sinônimo(s):
N,N′-Methylenebisacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CHCONH)2CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
Número do índice EC:
203-750-9
NACRES:
NC.01
Ensaio
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Formulário
crystalline powder
potência
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
185 °C (decomposition)
densidade
1.235 g/cm3 at 30 °C
densidade volumétrica
200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
chave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): crystalline powder
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Proteases: not detectable
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3