Documentos Principais
1.05786
Supelco
HPTLC plates, Cellulose
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Cellulose HPTLC Sheets
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
cellulose matrix
glass support
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 50 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
60-110 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
50 Glass plates 20 x 10 cm
Aplicação
Glass HPTLC Cellulose plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Ligação
Replaces: 5786-6; 5786