Key Documents
1.05699
Supelco
di-Lithium tetraborate
for analysis
Sinônimo(s):
di-Lithium tetraborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Li2O7
Número CAS:
Peso molecular:
169.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
234-514-3
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
930 °C
solubilidade
141.2 g/L
densidade
2.35 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
chave InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Replaces: LX0366A-2; LX0366A
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2