Documentos Principais
1.05642
Supelco
Placas de HPTLC, sílica-gel 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de sílica-gel HPTLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 50 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
20 cm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
50 Placas de vidro 20 × 10 cm
As placas de HPTLC produzem análise rápida e quantitativa de amostras complexas para uso manual ou automatizado. As placas de sílica de HPTLC atuam três vezes mais rápido que as placas de TLC convencionais – e são mais sensíveis. Os tamanhos de partícula para HPTLC fica entre 4-8 µm, o que cria uma superfície mais lisa e um poder de separação maior que as placas de TLC.
Aplicação
Placas de vidro para HPTLC com gel de sílica 60 F₂₅₄. Placas para HPTLC com gel de sílica tamanho 20 x 10 cm, 50 folhas.
Ligação
Substitui: 5642-6; 5642
Nota de análise
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume do poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
d 50 (difração a laser, distribuição de tamanho): 5-7 µm
Espessura da camada: 150-200 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 35 µm
Testes cromatográficos:
A) teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
17-22
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 38-43
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 58-64
número de separação
- teste de cor, lipófilo:
≥ 10,0
B) Teste de esteroides
valores de hRf
- hidrocortisona, teste de esteroides:
23-29
- Reichstein S, teste de esteroides: 36-45
- metiltestosterona, teste de esteroides: 43-52
número de separação
- teste de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente A) Tolueno (45% de umidade relativa)
Eluente B) Acetato de etila/Tolueno (95/+5 v/v; 20% de umidade relativa)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.
Protocolos
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Effective analysis of passion flower by HPTLC fingerprinting, in conjunction with a comprehensive range of related reference materials, enables fast and efficient identification of this plant material.