Z740232
HPTLC (High Performance TLC) Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05547.0001
técnica(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Categorias relacionadas
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)