Documentos Principais
1.04764
Supelco
Iodine indicator
Sinônimo(s):
Indicator for titration of I2 and I-
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nível de qualidade
Nota de análise
Solubility in water: passes test
Suitability as indicator (for visual iodine titration): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Lugol solution according to Lugol
Sigma-Aldrich
32922
Lugol solution
Iodo ACS reagent, ≥99.8%, solid
Sigma-Aldrich
207772
Iodo