Documentos Principais
1.04728
Millipore
myo-Inositol
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
201-781-2
NACRES:
NA.74
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
225-227 °C
solubilidade
143 g/L
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
chave InChI
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ácido fólico BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
Ácido fólico
Piridoxina ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P9755
Piridoxina