Documentos Principais
1.04421
Supelco
Mercury(II) bromide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Mercury(II) bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Br2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
360.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-169-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
3.0 hPa ( 150 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
forma
solid
potência
40 mg/kg LD50, oral (Rat)
100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezas
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
resíduo de redução
≤0.02%
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pb
322 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
237 °C
densidade
6.1 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1450 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.25%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Influence of halogen bonding interaction on supramolecular assembly of coordination compounds; head-to-tail N···X synthon repetitivity: This study explores the role of halogen bonds in the structural organization of coordination compounds, offering insights into potential applications in molecular engineering and design. The findings could inform chemists about novel strategies for constructing complex molecular architectures using Mercury(II) bromide as a halogen bonding agent (Khavasi HR, Azhdari Tehrani A, 2013).
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.25 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3