1.04192
Trypan Blue
Sinônimo(s):
Direct blue 14
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>300 °C (lit.)
>300 °C (lit.)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
800 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Nota de análise
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 590 - 600 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 650 - 820
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3