Key Documents
1.03984
Millipore
Ácido fólico
for biochemistry
Sinônimo(s):
Ácido fólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
441.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-419-0
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
pH
4.0-4.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
250 °C
solubilidade
0.002 g/L
densidade volumétrica
110 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
chave InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Descrição geral
para bioquímica
Aplicação
Ácido fólico para bioquímica. CAS 59-30-3, pH 4,0 - 4,8 (100 g/l, H₂O, 25 °C).
Nota de análise
Teor (HPLC, calc.em substância anidra)97,0%-102,0%Identidade (HPLC)em conformidadeIdentidade (espectro IV)em conformidadeRazão de absorção (A₂₅₆/A₃₆₅)2,80-3,00Rotação espec. (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; calc. em substância anidra)+18 a +22 °Substâncias relacionadas (HPLC, Ph. Eur.) (impureza A)≤ 0,5%Substâncias relacionadas (HPLC, Ph. Eur.) (impureza D)≤ 0,6%Compostos relacionados (HPLC) (total de impurezas não especificadas)≤ 1,0%Água (de acordo com o método de Karl Fischer)5,0%-8,5%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
mio-inositol ≥99% (GC), BioReagent
Sigma-Aldrich
I7508
mio-inositol
Vitamina B12 ≥98%
Sigma-Aldrich
V2876
Vitamina B12
Biotina ≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B4501
Biotina