1.02955
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Sinônimo(s):
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
256.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-357-5
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
192-195 °C
solubilidade
1.02 mg/L
densidade volumétrica
290 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
chave InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3