Key Documents
1.02644
SAFC
Collodion solution
4%
Sinônimo(s):
Cellulose nitrate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352401
pressão de vapor
576 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
170 °C
Lim. expl.
1.7-36 % (v/v)
concentração
4%
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.76 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
chave InChI
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Collodion 4% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C