Documentos Principais
1.02161
Supelco
Sulfato de cálcio di-hidratado
precipitated for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Sulfato de cálcio di-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaO4S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-900-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
solubilidade
2 g/L
densidade
2.32 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
traços de ânion
carbonate (CO32-): passes test
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): passes test
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
Na: ≤0.2%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Tecnologia de lixiviação ácida para purificação de gesso pós-consumo.: Esta pesquisa apresenta um novo método de purificação de gesso pós-consumo, composto principalmente de sulfato de cálcio dihidratado, por meio de lixiviação ácida, destacando avanços na reciclagem e gestão ambiental de resíduos de gesso (Castro-Diaz et al., 2023).
  • Impacto relacionado ao gesso no composto com antibiótico carregado com base nas vantagens e desvantagens da hidroxiapatita altamente porosa.: Este estudo avalia a influência do gesso em compostos com antibiótico carregado, oferecendo achados significativos sobre as aplicações biomédicas do sulfato de cálcio dihidratado em sistemas de administração de medicamentos (Zalewska et al., 2023).
  • Síntese orgânica livre de solvente do hemi-hidrato de sulfato de cálcio em temperatura ambiente.: Detalha um método inovador para sintetizar o hemi-hidrato de sulfato de cálcio sem solventes orgânicos, contribuindo para processos químicos mais ecológicos e sustentáveis em ambientes industriais e laboratoriais (Reigl et al., 2024).
Nota de análise
Teor (complexométrico): 99,0%-102,0%
Substâncias insolúveis em ácido clorídrico: ≤ 0,01%
Carbonato (CO₃): passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Nitrato (NO₃): passa no teste
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,01%
Na (sódio): ≤ 0,2%
Sr (estrôncio): ≤ 0,05%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1