Documentos Principais
1.01947
Supelco
Bromine
for inorganic trace analysis, 99.9999 Suprapur®
Sinônimo(s):
Bromine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-778-1
NACRES:
NA.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Ensaio
99.9999%
Formulário
liquid
Viscosidade cinemática
0.314 cSt(20 °C)
p.e.
58.8 °C/1013 hPa
pf
-7.3 °C
solubilidade
35 g/L
densidade
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
99.9999 Suprapur®
Aplicação
Bromine 99.9999 Suprapur®. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Nota de análise
Purity (metallic)≥ 99.9999 %Assay (iodometric)≥ 99.8 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmSulfate (SO₄)≤ 5 ppmAg (Silver)≤ 0.0010 ppmAl (Aluminium)≤ 0.0050 ppmAu (Gold)≤ 0.0050 ppmBa (Barium)≤ 0.0050 ppmBe (Beryllium)≤ 0.0010 ppmBi (Bismuth)≤ 0.0050 ppmCa (Calcium)≤ 0.030 ppmCd (Cadmium)≤ 0.0010 ppmCo (Cobalt)≤ 0.0010 ppmCr (Chromium)≤ 0.0010 ppmCu (Copper)≤ 0.0010 ppmFe (Iron)≤ 0.010 ppmGa (Gallium)≤ 0.0050 ppmIn (Indium)≤ 0.0020 ppmK (Potassium)≤ 0.020 ppmLi (Lithium)≤ 0.0010 ppmMg (Magnesium)≤ 0.0050 ppmMn (Manganese)≤ 0.0010 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.0010 ppmNa (Sodium)≤ 0.050 ppmNi (Nickel)≤ 0.0020 ppmPb (Lead)≤ 0.0020 ppmSn (Tin)≤ 0.0050 ppmSr (Strontium)≤ 0.0010 ppmTi (Titanium)≤ 0.0010 ppmTl (Thallium)≤ 0.0020 ppmV (Vanadium)≤ 0.0010 ppmZn (Zinc)≤ 0.0050 ppmZr (Zirconium)≤ 0.0010 ppmNon volatile matter≤ 10 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2