Documentos Principais
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
Sinônimo(s):
Bromine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-778-1
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
233 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Viscosidade cinemática
0.314 cSt(20 °C)
p.e.
58.8 °C/1013 hPa
pf
-7.3 °C
solubilidade
35 g/L
densidade
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
extra pure
Aplicação
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Nota de análise
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2