Documentos Principais
1.00415
Millipore
Meio A-1
GranuCult® prime, suitable for microbiology, for coliforms
Sinônimo(s):
Meios de cultura de coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
US EPA 8368
Nível de qualidade
Formulário
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
embalagem
pkg of -500 g
condição de armazenamento
dry media (Tightly closed)
protect from light
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
light brown
pH
6.7-7.1 (25 °C, 31.5 g/L in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Meio A-1 é um meio de cultura desidratado granulado usado para detectar coliformes fecais em águas residuais e não potáveis. A peptona de caseína, lactose e salicina são nutrientes e garantem um bom crescimento de microrganismos. O cloreto de sódio fornece equilíbrio osmótico. Triton X 100 é incorporado como detergente.
Aplicação
O Meio A-1 é um meio de cultura seletivo para a detecção de coliformes fecais em águas residuais e não potáveis.
Características e benefícios
  • O GranuCult® prime oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelado a amarelo
Valor de pH (25 °C): 6,7-7,1
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): bom a muito bom
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): bom a muito bom
Crescimento (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ausente a razoável
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ausente a razoável
Crescimento (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ausente
Crescimento (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): ausente
Gás (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gás (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Gás (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): ausente ou fraco
Gás (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): -
Gás (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): -
Gás (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Incubação: 3 h; 35 °C; aeróbia. 19-23 h; 44,5 °C.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® prime and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3