17112
A1 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?