100065
2-APB
≥97% (titration), crystalline solid, Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborate, (2-Aminoethoxy)diphenylborane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-APB, A cell-permeable modulator of Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
95% ethanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
chave InChI
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gregory, R.B., et al. 2001. Biochem. J.354, 285.
Ma, H.T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 18888.
Ascher-Landsberg, S., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.264, 979.
Maruyama, T., et al. 1997. J. Biochem.122, 498.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3