09-817
Anti-JMJD1C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
JMJD, jumonji domain containing 1C, TR-interacting protein 8, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JMJD1C(221037)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1C on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1