Documentos Principais
1.00582
Supelco
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
Sinônimo(s):
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
About This Item
Fórmula linear:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
2880.05 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
215-682-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solid
potência
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
107 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade volumétrica
960 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Pb: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2