Documentos Principais
09-101
Sigma-Aldrich
Anti-cGMP (cyclic GMP) Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Guanosine 3′, 5′-cyclic monophosphate
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKG1(5592)
Especificidade
Recognizes cGMP. Very little cross reactivity to cAMP based on ELISA.
Imunogênio
2 Monosuccinyl cyclic GMP conjugated to KLH
Aplicação
Anti-cGMP (cyclic GMP) Antibody detects level of cGMP (cyclic GMP) & has been published & validated for use in ELISA, IH, RIA.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualidade
Routinely evaluated by ELISA
forma física
Serum
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C from date of shipment
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1