Documentos Principais
07-1497
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-cAMP
serum, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A adenosina monofosfato cíclica ou cAMP é um subproduto intracelular do ATP pela adenileno ciclase quando os receptores acoplados à proteína G (GPCR) se ligam a vários ligantes na superfície celular. O AMP cíclico atua como um segundo mensageiro para a transdução de sinal através da membrana celular e faz parte da ativação da quinase. Regula os efeitos do glucagon e da adrenalina juntamente com o movimento dos íons de cálcio através dos canais iônicos. Por ser afetada diretamente pela ativação do GPCR, a AMPc é estudada como meio de monitorar o GPCR na descoberta de medicamentos terapêuticos.
Especificidade
Específico para cAMP sem reação cruzada com outros nucleotídeos em concentrações de até 1 mM. Reage com cAMP fixado em tecidos ou cAMP acetilado. Não reativo com cAMP livre e não acetilado em ensaios RIA ou EIA.
Imunogênio
AMP cíclico 2′O-succinil conjugado com BSA
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo anti-cAMP detecta o nível de cAMP e foi publicado e validado para uso em IH(P).
Subcategoria de pesquisa
Sinalização por GPCR, cAMP/cGMP e cálcio
Qualidade
Avaliado por imuno-histoquímica em tecido de hipocampo e cerebelo de rato.
Análise imuno-histoquímica: A diluição 1:100 deste lote detectou cAMP no hipocampo e no tecido do cerebelo de rato.
Ligação
Substitui: MABN1026
forma física
Soro de coelho não purificado
Soro diluído apresentado como líquido em PBS sem conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a -20 °C em alíquotas não diluídas a partir da data de envio. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Nota de análise
Controle
Tecido hipocampo e cerebelo de rato
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Enterotoxigenic Escherichia coli secretes a highly conserved mucin-degrading metalloprotease to effectively engage intestinal epithelial cells.
Luo, Q; Kumar, P; Vickers, TJ; Sheikh, A; Lewis, WG; Rasko, DA; Sistrunk, J; Fleckenstein, JM
Infection and Immunity null
Marie Helene Schernthaner-Reiter et al.
Human molecular genetics, 29(17), 2951-2961 (2020-08-22)
Mutations of the regulatory subunit (PRKAR1A) of the cyclic adenosine monophosphate (cAMP)-dependent protein kinase (PKA), leading to activation of the PKA pathway, are the genetic cause of Carney complex which is frequently accompanied by somatotroph tumors. Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein
Beatriz Martínez-Rojas et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(8), 455-455 (2022-07-30)
Neural progenitor cell (NPC) transplantation represents a promising treatment strategy for spinal cord injury (SCI); however, the underlying therapeutic mechanisms remain incompletely understood. We demonstrate that severe spinal contusion in adult rats causes transcriptional dysregulation, which persists from early subacute
Robbert Havekes et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(34), 8936-8946 (2016-08-26)
Alterations in cAMP signaling are thought to contribute to neurocognitive and neuropsychiatric disorders. Members of the cAMP-specific phosphodiesterase 4 (PDE4) family, which contains >25 different isoforms, play a key role in determining spatial cAMP degradation so as to orchestrate compartmentalized
Wei Liu et al.
The Journal of experimental medicine, 217(4) (2020-01-10)
Progressive loss of retinal ganglion cells (RGCs) leads to irreversible visual deficits in glaucoma. Here, we found that the level of cyclic AMP and the activity and expression of its mediator Epac1 were increased in retinas of two mouse models