Key Documents
SAB1400041
Sigma-Aldrich
Anti-CAMP antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAP18, Anti-FALL-39, Anti-FALL39, Anti-HSD26, Anti-LL37
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAMP(820)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cathelicidin antimicrobial protein is an antimicrobial protein found in specific granules of polymorphonuclear leukocytes (PMNs).[supplied by OMIM
Imunogênio
CAMP (NP_004336.2, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTQRDGHSLGRWSLVLLLLGLVMPLAIIAQVLSYKEAVLRAIDGINQRSSDANLYRLLDLDPRPTMDGDPDTPKPVSFTVKETVCPRTTQQSPEDCDFKKDGLVKRCMGTVTLNQARGSFDISCDKDNKRFALLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4