07-623
Anti-Clara Cell Secretory Protein Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lung tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1