07-577
Anti-Stargazin/Cacng2 Antibody, CT
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-2 subunit, calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2, voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacng2(12300)
rat ... Cacng2(84347)
Descrição geral
There are five high voltage activated calcium channel types (L, N, P, Q, and R) and one low voltage activated channel type (T). Each of these channels exists as a heteromultimer of a1, b, a2/ d and g subunits with the voltage activated calcium channel function carried by the a subunits. VGCCs exert spatial and temporal control over cellular calcium concentrations and serve to modulate neurotransmitter release, hormone secretion, muscle contraction, electrical activity, cell metabolism and proliferation, gene expression, and neuronal survival.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
2-5 µg of this antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate Stargazin in rat P2 lysate.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2.0 µg/mL of this antibody detected Stargazin in RIPA lysates from rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1