AB9876
Anti-Stargazin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Stargazin-like TARP (transmembrane AMPA receptor regulatory protein)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacng2(12300)
rat ... Cacng2(84347)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry: 0.25-0.5 μg/mL on 4% paraformaldehyde fixed tissue. Suggested dilution buffer is PBS-T. Suggested permeabilization method is 0.1% Triton X-100. Suggested incubation time is 2 hours to overnight at room temperature.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation: 1-2 μg. Suggested reaction volume is 200-1000 μL. Suggested total protein concentration is 2 mg/mL. Suggested incubation time is 2 hours at 2-8°C. Suggested capture agent is Protein A.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1