07-228
Anti-TACC2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
transforming, acidic coiled-coil containing protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACC2(10579)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TACC2 on 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Descrição-alvo
Note this protein can be highly modified and several isoforms exist.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1