Documentos Principais
07-916
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Rap1
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-GDS1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAP1GDS1(5910)
Especificidade
Reconhece proteínas Rap1a e Rap1b humanas recombinantes
Imunogênio
Peptídeo sintético conjugado com KLH (KYDPTIEDSYRKQVEVDC) correspondente aos aminoácidos 31-48 Rap1a humano.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Sinalização
Este anticorpo anti-Rap1 é validado para uso em WB para a detecção de Rap1.
Subcategoria de pesquisa
Proteínas-G
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imunotransferência e ensaio de precipitação por afinidade.
Descrição-alvo
22 kDa
forma física
Policlonal de coelho purificado em tampão fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azida sódica a 0,1%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Possible role of the exchange protein directly activated by cyclic AMP (Epac) in the cyclic AMP-dependent functional differentiation and syncytialization of human placental BeWo cells.
Yoshie, M; Kaneyama, K; Kusama, K; Higuma, C; Nishi, H; Isaka, K; Tamura, K
Human Reproduction null
Annette Artz et al.
Blood, 128(4), 529-541 (2016-05-29)
Growth differentiation factor 15 (GDF-15) is the first cytokine known to counteract chemokine-induced activation of leukocyte integrins. We showed recently that this activity dampens neutrophil recruitment into inflamed tissue and is required for survival of myocardial infarction in mice. The
Danielle J Huk et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 28(9), 1153-1161 (2018-06-09)
Thyroid cancer is an emerging health problem in the United States and worldwide. With incidence rates of thyroid cancer rapidly rising, the need to develop new treatment options is becoming a priority, and understanding the molecular mechanisms of this disease
Mandy Geryk-Hall et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(5), 1111-1119 (2010-04-22)
To improve cancer outcomes, investigators are turning increasingly to small molecule medicines that disrupt vital signaling cascades, inhibit malignant growth, or induce apoptosis. One vital signaling molecule is Ras, and a key step in Ras activation is membrane anchoring of
Joanne Durgan et al.
eLife, 6 (2017-07-12)
Entosis is a form of epithelial cell cannibalism that is prevalent in human cancer, typically triggered by loss of matrix adhesion. Here, we report an alternative mechanism for entosis in human epithelial cells, driven by mitosis. Mitotic entosis is regulated