07-2051
Anti-PEMT Antibody (CT)
from rabbit
Sinônimo(s):
phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEMT(10400)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody was reported by an outside laboratory to be suitable for ELISA
Immunocytochemistry:
HeLa, A431, and NIH/3T3 (previous page) cells incubated with anti-PEMT (C-terminus) stained positively on nuclei and endoplasmic reticulum (ER).
Epigenetics & Nuclear Function
Neuroscience
Chromatin Biology
Qualidade
1:1,000 dilution of this antibody detected PEMT on 10 µg of L6 lysate (below) and Jurkat lysate (not shown).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
L6 and Jurkat lysates (Western blotting), HeLa, A431 cells (Immunocytochemistry)
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2