07-2050
Anti-DNMT3A2 Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3 alpha, DNA MTase HsaIIIA, DNA cytosine methyltransferase 3 alpha, DNA cytosine methyltransferase 3A2, DNA methyltransferase HsaIIIA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNMT3A(1788)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody was shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.
Immunocytochemistry:
This antibody detects DMNT3A2 in the nuclei of NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial to pellet the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
L6, NIH/3T3, HeLa, or A431 cells.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2