07-371
Anti-Histone H2B Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H2B, Histone H2B, H2B histone family, member Q, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, chicken
reatividade da espécie (prevista por homologia)
yeast (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... Htb2(852284)
human ... H2BC1(255626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone H2B in Chicken Core Histone.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Acid extract from either sodium butyrate or colcemid treated HeLa cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Loading controls in western blotting application.