05-1312-I
Anti-Ubiquityl-Histone H2B Antibody, clone 56
clone 56, from mouse
Sinônimo(s):
Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/al, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
56, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIST1H2BC(8347)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ubiquityl-Histone H2B in U2OS whole cell extract, purified histone H2A, purified H2B, and HEK293 acid extracted proteins (Courtesy of Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science).
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Ubiquityl-Histone H2B in uH2B and H3K4me2 (Courtesy of Dr. Moshe Oren, Weizmann Institute of Science).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Ubiquityl-Histone H2B in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1