05-1352
Anti-Histone H2B Antibody, clone 5HH2-2A8
ascites fluid, clone 5HH2-2A8, from mouse
Sinônimo(s):
H2B, Histone H2B, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be, H2B histone family, member Q
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5HH2-2A8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected Histone H2B in A431, HeLa and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H2B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HepG2 cell lysate, L6 cell lysate, Mouse Brain Lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
Loading controls in western blotting application.