06-942-AF555
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
H3K9ac, Histone H3, Lys9-acetylated, H3 histone family, member T, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated histone 3, histone cluster 3, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
The unconjugated antibody (Cat. No. 06-492) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, flow cytometry, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and ChIP-seq applications.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in HUVECs.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2