06-1328
Anti-Themis Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, chromosome 6 open reading frame 190, chromosome 6 open reading frame 207, protein THEMIS, Thymocyte-expressed molecule involved in selection
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (73% sequence homology)
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Themis(210757)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Themis in 10 µg of mouse thymocyte tissue lysate.
Descrição-alvo
UniProtKB/Swiss-Prot Q8BGW0 (THMS1_MOUSE) entry describes 5 isoforms produced by alternative splicing: Isoform 1 at 72.780 kDa, Isoform 2 at 69.544 kDa, Isoform 3 at 68.293 kDa, Isoform 4 at 59.082 kDa, and Isoform 5 at 30.040 kDa
Nota de análise
Mouse thymocyte tissue lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1