07-421-I
Anti-dimethyl Histone H3 (Lys27)
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
H3K27me2, H3.3B, Lys27 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys27 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys27 dimethylated, Histone H3, Lys27 dimethylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, chicken, human
não deve reagir com
yeast
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Lys27)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot specifically detected histone H3 peptide with K27me2 modification, but not H3 peptides with unmodified K27 and other K27 modifications, H2A, H2B, or H4 peptides by dot blot analysis using AbSurance H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665) and AbSurance H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Lys27-dimethylated histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1