06-1106
Anti-Sonic Hedgehog Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
sonic hedgehog, sonic hedgehog (Drosophila) homolog, sonic hedgehog homolog (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHH(6469)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Sonic Hedgehog in colorectal carcinoma tissue.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sonic Hedgehog on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human fetal skeletal muscle tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1