F0402
Nalgene® baffled shake flask
flask capacity 1,000 mL, Straight neck
Sinônimo(s):
cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
straight neck transparent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
descrição
Autoclavable
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 4110-1000
capacidade do frasco
1,000 mL
volume de trabalho do frasco
1,000 mL
diâmetro do gargalo
30.5 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
- Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
- Graduated - for determining accurate fluid levels.
- Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)