05-904
Anti-HA Tag Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates (common species)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
5 μg/mL of his antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate recombinant HA-tagged fusion protein.
Immunocytochemistry:
5 μg/mL of this antibody has been reported by an independent laboratory to immunostain HA-tagged fusion protein.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected a recombinant protein containing the HA-tag at the amino terminus in RIPA lysates from HEK293 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RIPA lysates from HEK293 cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2