Documentos Principais
05-871
Sigma-Aldrich
Anti-Factor VIII Antibody, clone GMA-012
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Factor VIII Antibody, Clone GMA-012 Anti-Factor VIII, Factor VIII Detection Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GMA-012, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
Especificidade
Factor VIII
Imunogênio
Purified human Factor VIII
Aplicação
Detect Factor VIII using this Anti-Factor VIII Antibody, clone GMA-012 validated for use in ELISA & WB.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on human Factor VIII
Descrição-alvo
Mr 280kDa
forma física
Format: Purified
Protein G purified
Armazenamento e estabilidade
stable 2 years at -20°C from date of shipment
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Blood coagulation factor VIII: An overview.
Bhopale, G M and Nanda, R K
Journal of Biosciences, 28, 783-789 (2003)
Recombinant factor VIIa: review of efficacy, dosing regimens and safety in patients with congenital and acquired factor VIII or IX inhibitors.
Abshire, T and Kenet, G
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2, 899-909 (2004)
Coagulation factor VIII: structure and stability.
Wang, Wei, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 259, 1-15 (2003)