MAB038
Anti-Factor VIII Antibody, 83 kDa light chain
ascites fluid, Chemicon®
Sinônimo(s):
Coagulant Component, Antihemophilic Factor, AHF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F8(302470) , F8(2157)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blotting: Factor VIII makes up only about 1% of the ciruculating FactorVIII/vWF complex with the bulk of the complex being vWF (99% by mass, see Blood 58:1-13, 1981). Thus it is recommended that the FactorVII/vWF be precipitated out of plasma prior to detection of Factor VII with MAB038. Also, when blotting plasma preparations, background, non-specific bands, caused by the serum proteins are common. More complex blocking solutions or higher salt concentrations can help remove non-specific bands. Rotblat, et al (1985) Biochemistry 24(16):4294-4300. Should be consulted for additional tips with regard to detecting Factor VII via westerns.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2