05-764
Anti-MLL/HRX Antibody, NT., clone N4.4
clone N4.4, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ALL-1, Anti-ALL1, Anti-CXXC7, Anti-HRX, Anti-HTRX, Anti-HTRX1, Anti-MLL, Anti-MLL1, Anti-MLL1A, Anti-TRX1, Anti-WDSTS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N4.4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KMT2A(4297)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1