PLA0100
Rabbit anti-MLL1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ALL-1, CDK6/MLL fusion protein, CXXC-type zinc finger protein 7, CXXC7, HRX, HTRX1, MLL, MLL-AF4 der(11) fusion protein, MLL-AF9, MLL/ENL fusion protein, MLL/GAS7, MLL/GAS7 fusion protein, MLL/GMPS fusion protein, MLL/hCDCrel fusion protein, MLL1, MLL1A, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia, TET1-MLL, TRX1, WDSTS, lysine (K)-specific methyltransferase 2A, lysine N-methyltransferase 2A, mixed lineage leukemia 1, rearranged MLL protein, trithorax-like protein, zinc finger protein HRX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: 1- 5 μg
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
nº de adesão
Q03164
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... MLL1(4297)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas